Learn More
Toile Hastelloy C™, maille 20 tissée à partir d’un fil de 0,23 mm (0,009 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385247 75 x 75 mm 1 pièce
11375247 150 x 150 mm 1 pièce
11365247 300 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11385247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040938.FL
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Alliage résistant à la corrosion et haute résistance
Hastelloy C™ gauze is used as high strength, corrosion resistant alloy. It is used in a range of industries such as chemical processing, aerospace, pollution-control equipment, marine engineering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hastelloy C™ gauze
Note relative au nom Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Quantité 75 x 75 mm
Dimensions de la maille 20 Mesh
Forme Toile métallique
Numéro MDL MFCD00801065
Synonyme Nickel Molybdenum Chromium
Informations sur la solubilité Insoluble in water.