Description
HDAC9 Monoclonal antibody specifically detects HDAC9 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | HDAC9 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | S01-8I6 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formule | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gène | EC 3.5.1.98, HD7b, HD7HDAC, HD9, HDAC7, HDAC7BDKFZp779K1053, HDRP, histone deacetylase 4/5-related protein, Histone deacetylase 7B, histone deacetylase 9, Histone deacetylase-related protein, KIAA0744HDAC9B, MEF-2 interacting transcription repressor (MITR) protein, MEF2-interacting transcription repressor MITR, MITRHDAC9FL |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?