Learn More
Brand™ HDPE Scoops
Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
500 mL
1000 mL
Length (Metric):
350 mm
400 mm
Förpackningsstorlek
Pack of 6
Beskrivning
- Manufactured from HDPE
- Natural colored
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Color | Natural |
| Product Type | Scoop |
| Material | HDPE |
| Length (Metric) | 400 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering