Learn More
HEPES, ≥99 % (base sèche), ultra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15885298 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15885298 5 kg Flacon en plastique 5kg
15855158 100 g Flacon en plastique 100g
15865158 250 g Flacon en plastique 250g
15875298 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15885298 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J16926.A7
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES
Point de fusion ∼236°C (decomposition)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 kg
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 883043
Poids de la formule 238.3
Pourcentage de pureté ≥99%