Learn More
Heptafluoro-1-iodopropane, 97 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heptafluoro-1-iodopropane |
| Note relative au nom | stabilized with copper |
| Point de fusion | -95°C |
| Densité | 2.056 |
| Point d’ébullition | 40°C to 41°C |
| Indice de réfraction | 1.329 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1758822 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 295.93 |
| Afficher plus |