Learn More
(Heptafluorobutyro)phénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303746 5 g 5g
11313746 25 g 25g
11323746 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11303746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16777.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 559-91-1 | C10H5F7O | 274.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 559-91-1
Formule moléculaire C10H5F7O
Poids moléculaire (g/mol) 274.138
Numéro MDL MFCD00077552
Clé InChI UKYZDGAVBNKBPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluoropropyl phenyl ketone, heptafluorobutyrophenone, phenyl heptafluoropropyl ketone, pubchem20274, heptafluorobutyro phenone, 1-heptafluorobutyryl benzene, heptafluoropropylphenylketone, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-phenyl-butan-1-one
CID PubChem 238424
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-phénylbutan-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (Heptafluorobutyro)phenone
Densité 1.473
Point d’ébullition 170°C to 172°C
Indice de réfraction 1.414
Quantité 5 g
Beilstein 2056234
Poids de la formule 274.14
Pourcentage de pureté 99%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche