Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heptanenitrile |
| CAS | 629-08-3 |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C7H13N |
| Numéro MDL | MFCD00039503 |
| Quantité | 25 mL |
| Synonyme | heptanonitrile, hexyl cyanide, enanthonitrile, 1-cyanohexane, 1-heptanonitrile, heptane-1-nitrile, n-heptanenitrile, unii-ua4z3qt98a, ua4z3qt98a, heptane nitrile |
| Clé InChI | SDAXRHHPNYTELL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCC#N |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.