Learn More
KIR3DL2/CD158k Antibody (539304), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™
Code produit 18620840 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620840 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620840 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2878I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.95€
    633.15€ / 0.1mL
    Save 98.80€
    13% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
KIR3DL2/CD158k Monoclonal specifically detects KIR3DL2/CD158k in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène KIR3DL2/CD158k
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 539304
Conjugué Janelia Fluor 549
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL2, CD158K, killer cell immunoglobulin-like receptor, three domains, long cytoplasmic tail, 2, NKAT4, NKAT-4, NKAT4B, p140
Espèces hôtes Mouse
Immunogène BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR3DL2/CD158k, Accession # P43630
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3812
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus