Learn More
HER2 anti-Human, Alexa Fluor™ 647, Clone: Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb), BD Phrmingen™
Code produit 32230576 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 Tests
Conditionnement:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32230576 25 Tests 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32230576 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 569980
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Biosimilar Monoclonal Antibody
HER2 Monoclonal antibody specifically detects HER2 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène HER2
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb)
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène CD340; ERBB2; HER-2; HER-2/neu; HER2; NEU; proto-oncogene c-ErbB-2
Espèces hôtes Biosimilar
Immunogène A431 Cell Line Expressing EGFR
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 25 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2064
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unreacted dye was removed.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1 κ