Learn More
HER2 Human anti-Human, BUV737, Clone: Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb), BD OptiBuild™
Tous les produits BD Biosciences ProduitsDescription
HER2 Monoclonal antibody specifically detects HER2 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
Spécification
Spécification
| Antigène | HER2 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb) |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugué | Brilliant Ultraviolet 737 |
| Formule | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gène | CD340; ERBB2; HER-2; HER-2/neu; HER2; NEU; proto-oncogene c-ErbB-2 |
| Espèces hôtes | Human |
| Immunogène | A431 Cell Line Expressing EGFR |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?