Learn More
HER2 Human anti-Human, BUV805, Clone: Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb), BD OptiBuild™
Code produit 32236635 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32236635 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32236635 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 756627
 Article restreint
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Human Monoclonal Antibody
HER2 Monoclonal antibody specifically detects HER2 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène HER2
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb)
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Brilliant Ultraviolet 805
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène CD340; ERBB2; HER-2; HER-2/neu; HER2; NEU; proto-oncogene c-ErbB-2
Espèces hôtes Human
Immunogène A431 Cell Line Expressing EGFR
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2064
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1 κ