Learn More
Chlorure d’hexaamminecobalt(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371309 25 g 25g
11361309 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11371309 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013769.14
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10534-89-1 | [Co(NH3)6]Cl3
Hexaamminecobalt(III) chloride is used in X-ray crystallography and NMR. It is useful in DNA condensation studies. It is suitable for induction of transitions of DNA from B to A or Z forms, induction of nucleic acid crystal growth, stabilization of tertiary tRNA interactions, preparation of ligation buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10534-89-1
Formule moléculaire [Co(NH3)6]Cl3
Numéro MDL MFCD00036304
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaamminecobalt(III) chloride
Couleur Orange
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Aspect Orange powder
Plage de pourcentage du dosage 97%
Densité 1.71 g/cm3
Informations sur la solubilité Soluble in ammonia.
Poids de la formule 267.48