Learn More
Hexacarbonyle de chrome, cristallin blanc, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hexacarbonylchromium is widely used as a catalyst for isomerization of alkenes. It is involved in the hydrogenation of 1,3-conjugated dienes and oxidation of allylic and benzylic positions. It acts as a precursor to prepare phenanthrenes, tricarbonyl(arene)chromium and Fischer carbine complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexacarbonylchromium |
| Point de fusion | ∽152°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 10 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Tension de vapeur | 0.35 hPa |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Densité | 1.77 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ether,chloroform,tetrahydropyran and methylene chloride. Insoluble in water. |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- Hexacarbonylchromium
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexacarbonylchromium