Learn More
Hexachloro-1,3-butadiène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443557 250 g 250g
11433557 50 g 50g
11423557 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11443557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17316.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-68-3
Formule moléculaire C4Cl6
Poids moléculaire (g/mol) 260.744
Numéro MDL MFCD00000836
Clé InChI RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexachloro-1,3-butadiene, hexachlorobutadiene, perchlorobutadiene, hcbd, hexachlorobuta-1,3-diene, dolen-pur, hexachlorbutadiene, 1,3-butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro, 1,3-hexachlorobutadiene, hexachlor-1,3-butadien
CID PubChem 6901
ChEBI CHEBI:5691
Nom IUPAC 1,1,2,3,4,4-hexachlorobuta-1,3-diène
SMILES C(=C(Cl)Cl)(C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachloro-1,3-butadiene
Point de fusion -21°C
Densité 1.68
Point d’ébullition 215°C
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.555
Quantité 250 g
Numéro UN UN2279
Beilstein 1766570
Merck Index 14,4678
Poids de la formule 260.76
Pourcentage de pureté 97%