Learn More
Hexafluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480413 250 g 250g
11470413 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11480413 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11500.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 392-56-3 | C6F6 | 186.056 g/mol
Hexafluorobenzene is used as a solvent in photochemical reactions. It is also used as a reference compound in fluorine-19 NMR, carbon-13 NMR. It is used as a solvent in proton NMR, IR spectrum and UV-spectra. It is used as anticorrosive, antifriction and anti-tumor agents. Further, it is used as a reference molecule to investigate tissue oxygenation studies. It forms series of 1:1 complexes with naphthalene, anthracene, phenanthrene, pyrene and triphenylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 392-56-3
Formule moléculaire C6F6
Poids moléculaire (g/mol) 186.056
Numéro MDL MFCD00000288
Clé InChI ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
CID PubChem 9805
ChEBI CHEBI:38589
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexafluorobenzène
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexafluorobenzene
Point de fusion 4°C to 5°C
Densité 1.616
Point d’ébullition 80°C to 81°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.378
Quantité 250 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1683438
Merck Index 14,4686
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 186.06
Pourcentage de pureté 99%