Learn More
Chlorure d'hexaméthonium, LoGiCal
Code produit 30457785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457785 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30457785 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1923.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Chlorure d'hexaméthonium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethonium Chloride
CAS 60-25-3
Noms d’analytes ou de composants Hexamethonium Chloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H30 N2 . 2 Cl
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,6-Hexanediaminium, N1,N1,N1,N6,N6,N6-hexamethyl-, chloride (1:2), 1,6-Hexanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, dichloride (9 CI), Ammonium, hexamethylenebis[trimethyl-, dichloride (8 CI), Hexamethylenebis[trimethylammonium chloride] (6 CI,7 CI), Bistrium chloride, N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride)
Formule InChI InChI=1 S/C12H30N2.2 ClH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1 H/q+2;;/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC dichlorure de triméthyl-[6-(triméthylazaniumyl)hexyl]azanium
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 273.29
Quantité 10 mg
Poids de la formule 272,1786 g/mol