Description
HEXB Polyclonal specifically detects HEXB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | HEXB |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formule | PBS, pH7.0 |
| Alias de gène | beta-hexosaminidase subunit beta, Beta-N-acetylhexosaminidase subunit beta, Cervical cancer proto-oncogene 7 protein, EC 3.2.1.52, ENC-1AS, HCC-7, hexosaminidase B (beta polypeptide), Hexosaminidase subunit B, N-acetyl-beta-glucosaminidase subunit beta |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HEXB fragment. |
| Méthode de purification | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?