Learn More
Histone H3, Dimethyl Lys4 Antibody (RM135), R&D Systems™
Code produit 18621397 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621397 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621397 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP261540
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ChIP assay (ChIP), Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Histone H3
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, ChIP Assay, Multiplex
Classification Monoclonal
Clone RM135
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.02 μg/mL - 0.2 μg/mL, ELISA 0.2 μg/mL - 1 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1 μg/mL - 2 μg/mL, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1ug-5 μg, Multiplex Immunoassay 0.1 μg/mL - 0.5 μg/mL
Formule 50% Glycerol/PBS, 1% BSA
Alias de gène H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, H3K4Me2, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This Histone H3 [Dimethyl Lys4] antibody (RM135) was raised against a dimethyl-peptide corresponding to Histone H3 [Dimethyl Lys4]
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 126961
Espèces cibles Human, Vertebrates
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus