Learn More
HMG20A Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18604412 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604412 100 μg 100µL
18613035 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604412 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297735100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Save 36.44€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
HMG20A Polyclonal specifically detects HMG20A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène HMG20A
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formule PBS (pH 7.0)
Alias de gène FLJ10739, high-mobility group 20A, HMG box domain containing 1, HMG box-containing protein 20A, HMG domain-containing protein 1, HMGX1HMG domain-containing protein HMGX1, HMGXB1high mobility group protein 20A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HMG20A fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chromatin Research, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10363
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG