Description
HMGA1 Monoclonal specifically detects HMGA1 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | HMGA1 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SR1260 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000-1:5000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formule | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gène | high mobility group AT-hook 1, High mobility group AT-hook protein 1, High mobility group protein A1, high mobility group protein HMG-I/HMG-Y, High mobility group protein R, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein isoforms I and Y, HMGA1A, HMG-I(Y), HMGIYMGC12816, HMG-R, MGC4242, MGC4854, nonhistone chromosomal high-mobility group protein HMG-I/HMG-Y |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthesized peptide derived from human HMGA1 (Uniprot #: P17096) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?