Learn More
HOIP/RNF31 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18611159 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611159 0.1 mL 0.10mL
18648835 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611159 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP248914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.06€
    590.10€ / 0.1mL
    Save 34.96€
    5% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
HOIP/RNF31 Polyclonal antibody specifically detects HOIP/RNF31 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène HOIP/RNF31
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gène EC 6.3.2.-, FLJ10111, FLJ23501, HOIP, MGC19975, ring finger protein 31, ZIBRAHOIL-1-interacting protein, Zinc in-between-RING-finger ubiquitin-associated domain protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ELALSLLQETPRNYELGDVVEAVRHSQDRAFLRRLLAQECAVCGWALPHNRMQALTSCECTICPDCFRQHFTIALKEKHITDMVCPACGRPDLTDDTQLLSYFSTLDIQLRESLEPDAYALFHKKLTEGV
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55072
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus