Learn More
Chlorure d’holmium(III), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383457 5 g -
11393457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11383457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018681.06
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10138-62-2 | Cl3Ho | 271.28 g/mol
Holmium(III) chloride has many application in the field of nuclear industry, lasers research applications. It is also employed in calibration of optical spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10138-62-2
Formule moléculaire Cl3Ho
Poids moléculaire (g/mol) 271.28
Numéro MDL MFCD00011051
Clé InChI PYOOBRULIYNHJR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme holmium chloride, holmium trichloride, holmium chloride hocl3, holmium iii chloride, wln: ho n-o3*3, holmium iii chloride, anhydrous, holmium iii chloride, anhydrous, ?hocl3, holmium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, 3ar,8ar---4,4,8,8-tetrakis 3,5-diethylphenyl tetrahydro-2,2-dimethyl-6-phenyl-1,3-dioxolo 4,5-e dioxaphosphepin
CID PubChem 24992
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ho+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium(III) chloride
Point de fusion 718°C
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.7 g/mL
Merck Index 14,4727
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC trichloroholmium
Poids de la formule 271.29
Pourcentage de pureté 99.9%