Learn More
Oxyde d’holmium(III), 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Code produit 11381428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381428 1 g 1g
15182975 5 g 5g
11301438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11381428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010910.03
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Holmium(III) oxide iacts as colorants which is used for cubic zirconia and glass, as a calibration standard for optical spectrophotometers, as a specialty catalyst, phosphor and a laser material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12055-62-8
Formule moléculaire Ho2O3
Poids moléculaire (g/mol) 377.86
Numéro MDL MFCD00011053
Clé InChI OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium(III) oxide
Point de fusion 2360°C
Couleur Beige
Forme physique Poudre ou grumeau
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Aspect Beige powder or lump
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (REO)
Densité 8.36g/cm3
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in perchloric acids.
Poids de la formule 377.86