Learn More
Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Safety Shoes
Product Code. 12681293
Click to view available options
Size:
35
36
39
41
42
44
45
46
47
Unit Size:
Each
Product Code. 12681293
Brand: Sperian™ 623321636/7
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
Moccasin-style slip-on leather shoe with limited stitching on the upper. Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Safety Shoes have a double density injected outsole for extra protection.
  • Lined and padded collar
  • Anti-puncture midsole
  • Metallic toe cap 200J
  • Perforated insole, polyurethane white
  • Protects against impacts, slips and splashes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance European Directive 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
Color White
For Use With (Application) For food services, pharmaceutical and medical use
Material Leather
Size 36
Sole Features Anti-puncture Steel midsole, white color, made up of double density Polyurethane
Sole Material Double density Polyurethane
Style Slip-on safety
Toe Material Metallic
Resistant To Impact, splash, slip-resistant
Product Type Safety Shoe
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.