Learn More
Honokiol, R&D Systems™
Code produit 18094772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18094772 10 mg 10mg
18025642 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18094772 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4590/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Blocks NF-κB activation; also anti-inflammatory and antioxidant
Anti-inflammatory, antioxidant, antitumor and antiangiogenic agent. Blocks NF-κB activation by a variety of stimuli, including TNF and okadaic acid. Shown to scavenge superoxide and peroxyl radicals. Also inhibits a variety of inflammatory responses. Reverses cardiac hypertrophy in mice via SIRT3 activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35354-74-6
Formule moléculaire C18H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 266.34
Clé InChI FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
CID PubChem 72303
ChEBI CHEBI:5759
Nom IUPAC 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
SMILES C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
Specifications
Nom chimique ou matériau Honokiol
Quantité 10 mg
Poids de la formule 266.33
Pourcentage de pureté >98%
Gamme de produits Tocris