Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
8257.86€ - 9866.56€
Specifications
Height (Metric) | 49 cm |
---|---|
Max. Ambient Operating Temperature | 35°C |
Outlet Pressure | 5 bar |
Width (English) | 55 in. |
Width (Metric) | 140 cm |
Product Code | Brand | Depth (Metric) | Flow Rate | Nitrogen Purity | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Depth (Metric) | Flow Rate | Nitrogen Purity | Price | Quantity & Availability | |||
17758899
|
Schmidlin™
DB-N2T-500-EU |
63 cm | 500 mL/min. | >99.999% |
8257.86€
Each |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17778899
|
Schmidlin™
DB-N2T-750-EU |
63 cm | 750 mL/min. | >99.999% |
8482.06€
Each |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17788889
|
Schmidlin™
DB-N2T-1000-EU |
63 cm | 1000 mL/min. | >99.999% |
8828.19€
Each |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17718899
|
Schmidlin™
DB-N2T-2000-EU |
41 cm | 2000 mL/min. | >99.999% |
9866.56€
Each |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17738899
|
Schmidlin™
DB-N2T-4000-EU |
63 cm | 4000 mL/min. | >99% |
8894.06€
Each |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: up to +99.999%
- Pressure: up to 5 barg (75 psig)
- Ideal for all GC applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Specifications
49 cm | |
5 bar | |
140 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
35°C | |
55 in. | |
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. | |
12 W |