Learn More
Cytiva HR 16 Borosilicate Glass / EPDM / Fluoro Plastic / Fluoro Rubber Packing Equipment
Product Code. 10851601 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
75 mL
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10851601
Marke: Cytiva 18144201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Intended for the efficient packing of Cytiva High Resolution (HR) columns
Packing equipment HR 16 is intended for the efficient packing of Cytiva High Resolution (HR) columns with a diameter of 16mm. The connector 16/16 connects your HR 16 column to the packing reservoir (a chromatographic tube HR 16/30). The preflanged tubing is connected to the inner end piece. The chromatographic tube seals against the inner end piece, and the protective jacket is held in position by the connector 16/16 and the outer end piece. The materials of the packing consist of fluoroplastics, fluororubber, and glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Packing Equipment
Height (Metric) 30 cm
Material Borosilicate Glass / EPDM / Fluoro Plastic / Fluoro Rubber
Capacity (Metric) 75 mL
Diameter (Metric) Inner 16 mm
Includes 1 Chromatographic tube HR 16/30, 1 Connector 16/16 with O-rings, 1 Inner end piece with O-ring, 1 Outer end piece, 1 Protective jacket HR 16/30 with O-rings, 1 Preflanged tubing 40 cm, 1 Wrench
Operating Pressure 30 bar
Column Type HR 16
Quantity 1 Pack
For Use With (Equipment) HR 16 Columns
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt