Learn More
Beskrivelse
HSF1 Monoclonal specifically detects HSF1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Tekniske data
Tekniske data
| Antigène | HSF1 |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Dilution | ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Forme | Purified |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?