Spécification
| À utiliser avec (application) | Antibody Competition |
| Formule | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Identification génétique (Entrez) | 109703458 |
| Poids moléculaire | M.W. (Theoretical): 27 kDa |
| Quantité | 0,1 ml |
| Conditions de stockage | Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gène | 3-hydroxyacyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase, EC 4.2.1.59, HsHTD2, hydroxyacyl-thioester dehydratase type 2, mitochondrial |
| Symbole de gène(s) | HTD2 |
| Propriétés des inhibiteurs | This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP3-17969It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL.For current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here . |
| Gamme de produits | Novus |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?