Description
Lignée cellulaire APPL1 KO disponible à la commande. Invalidation validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 2 pb dans l’exon 2. Pour commander les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d’Abcam relative aux restrictions d’utilisation
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.