Learn More
Human BAX knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32143929 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32143929 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32143929 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2638411Kit
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Human BAX knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: BAX knockout HeLa
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot