Learn More
Human CACNB3 (CAB3) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32142965 Tous les produits Abcam Produits
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32142965 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2631321Kit
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Human CACNB3 (CAB3) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CACNB3 (CAB3) knockout HeLa