Learn More
Invitrogen™ Human Carboxylesterase 2/CES2 ELISA Kit
Artikelnummer. 17135299
Click to view available options
Quantity:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
Each
Pack of 10
Pack of 96
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17135299
Marke: Invitrogen™ EH65RBX5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ELISA
Human Carboxylesterase 2/CES2 quantitates human Carboxylesterase 2/CES2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Carboxylesterase 2/CES2.
CES2 is a member of the carboxylesterase large family. The family members are responsible for the hydrolysis or transesterification of various xenobiotics, such as cocaine and heroin, and endogenous substrates with ester, thioester, or amide bonds. They may participate in fatty acyl and cholesterol ester metabolism, and may play a role in the blood-brain barrier system. The protein encoded by this gene is the major intestinal enzyme and functions in intestine drug clearance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number 9030624L02Rik; ACH M1; Acylcarnitine hydrolase; acylcarnitine hydrolase M1; carboxylesterase 2; carboxylesterase 2 (intestine, liver); carboxylesterase 2 C; carboxylesterase 2 E; carboxylesterase 5; carboxylesterase ML3; CE-2; CES 2; Ces2; CES-2; CES2A1; ces2A3; Ces2c; Ces2e; Ces2l; Ces5; CESRL4; cocaine esterase; hCE-2; ICE; intestinal carboxylesterase; liver carboxylesterase-2; methylumbelliferyl-acetate deacetylase 2; P iCE; PCE-2; Peroxisome proliferator-inducible acylcarnitine hydrolase; phenobarbital-inducible carboxylesterase (liver); pyrethroid hydrolase Ces2e
Assay Range 1.6 to 400 ng/mL
Assay Sensitivity 1.6 ng/mL
Conjugate HRP
Product Type ELISA
Sample Type Plasma, Serum, Supernatant
For Use With (Equipment) Colorimetric Microplate Reader
Gene ID (Entrez) 8824
Gene Symbol CES2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Contents Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Label or Dye HRP
Quantity 5 x 96 Tests
Regulatory Status RUO
Sample Volume Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
Storage Requirements 2°C to 8°C
Target CES2
Test Time 1 hrs 20 mins
Total Assay Time 4 hrs 45 mins
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt