Learn More
Gibco™ Human CCL19 (MIP-3 beta) Recombinant Protein, PeproTech®
Beskrivelse
300-29B-1MG will be provided as 2 x 500 μg (300-29B-500UG). Recombinant Human MIP-3beta is an 8.8 kDa protein containing 77 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis.
Tekniske data
Tekniske data
| Numéro d’adhésion | Q99731 |
| À utiliser avec (application) | Control, Western Blot Control, Bioactivity |
| Format | Lyophilized |
| Formule | Protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 6363 |
| Poids moléculaire | 8.8 kDa |
| Nom | Human CCL19 (MIP-3 beta) |
| Méthode de purification | Purified |
| Quantité | 2 x 500 μg |
| Conditions de stockage | -20°C |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.