Learn More
Abcam Lignée cellulaire HEK-293T humaine avec invalidation du gène CD47
Code produit 32140804 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32140804 1 000 000 de cellules 1 pièce
32140620 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32140804 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2663241000000Cells_
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Lignée cellulaire CD47 KO disponible à la commande. KO validé par Immunocytochimie, Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu grâce à CRISPR/Cas9, délétion de 11 pbp dans l’exon 2 et délétion de 5 pb. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 100000...
Lignée cellulaire CD47 KO disponible à la commande. KO validé par l'immunocytochimie, Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, délétion de 11 pbp dans l'exon 2 et délétion de 5 pb. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules
État réglementaire RUO