Learn More
Gibco™ Human FGF-7 (KGF) Recombinant Protein, PeproTech®
Description
Recombinant Human KGF (FGF-7) is an 18.9 kDa protein consisting of 163 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P21781 |
| À utiliser avec (application) | Control, Western Blot Control, Bioactivity |
| Formule | Protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 2252 |
| Poids moléculaire | 18.9 kDa |
| Nom | Human FGF-7 (KGF) |
| Méthode de purification | Purified |
| Quantité | 50 μg |
| Source | E. coli |
| Conditions de stockage | -20°C |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?