Learn More
Invitrogen™ Human GMPS (aa 13-152) Control Fragment Recombinant Protein
Description
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (97%), Rat (97%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-65452. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Spezifikation
Spezifikation
| Numéro d’adhésion | P49915 |
| Concentration | ≥5.0 mg/mL |
| À utiliser avec (application) | Neutralization, Control |
| Formule | PBS, 1M urea with no preservative; pH 7.4 |
| Identification génétique (Entrez) | 8833 |
| Nom | Human GMPS (aa 13-152) Control Fragment |
| Plage de pH | 7.4 |
| Méthode de purification | Purified |
| Quantité | 100 μl |
| Conditions de stockage | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Mehr anzeigen |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.