Learn More
R&D Systems™ Human IDH2 (NP_002159.2) VersaClone cDNA
Code produit 18764989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18764989 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18764989 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10µg
    Save 40.06€
    11% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion NP_002159.2
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Quantité 10 μg