Learn More
R&D Systems™ Human IL-10 Quantikine ELISA Kit
Code produit 18752064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 paquet (6 plaques)
1 plaque
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18752064 1 plaque 1 kit
18792294 1 paquet (6 plaques) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18752064 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur D1000B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.05€
    760.20€ / 1 sets
    Save 89.85€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Human IL-10 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-10 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-10 in cell culture supernates (200 ul), serum (200 ul), edta plasma (200 ul), heparin plasma (200 ul), citrate plasma (200 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 7.80 to 500 pg/mL
Sensibilité du dosage 3.9 pg/mL
Conjugué HRP
Réactivité croisée <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Type de produit Solid Phase Sandwich ELISA
Type d’échantillon Cell Culture Supernatant, Citrate, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum
Spécificité Natural and Recombinant Human IL-10
Suffisant pour 1 x 96-well Plate
Espèces cibles Human
À utiliser avec (application) ELISA
Identification génétique (Entrez) 3586
Symbole de gène(s) IL10
Quantité 1 plaque
Volume d’échantillon Cell Culture Supernates (200 μL), Serum (200 μL), EDTA Plasma (200 μL), Heparin Plasma (200 μL), Citrate Plasma (200 μL)
Conditions de stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonyme CSIF, CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, GVHDS, IL10, IL10A, IL-10 mgC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF
Cible IL-10