Learn More
R&D Systems™ Human LIGHT/TNFSF14 Quantikine ELISA Kit
Description
The Human LIGHT/TNFSF14 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human LIGHT/TNFSF14 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (25 ul).
Specifications
Specifications
| Assay Range | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 16.5 pg/mL |
| Conjugate | HRP |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Sample Type | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum |
| Specificity | Natural and Recombinant Human LIGHT |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 8740 |
| Gene Symbol | TNFSF14 |
| Quantity | 1 Kit |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?