Learn More
R&D Systems™ Human Methylcellulose Complete Media Without Epo
Description
Successful growth and enumeration of cell colonies is dependent on factors such as accurate cell counts, the presence of growth factors and/or cytokines, adequate humidity, and the use of high quality media.
- Can be used to identify Epo-independent stimulators of erythropoiesis
- Optical clarity facilitates colony identification
- High lot-to-lot consistency decreases variation
- Supports reproducible in vitro growth of myeloid progenitor cells
- Does not require addition of growth factors or cytokines
- Increased cloning efficiency and improved colony growth compared to agar
Spécification
Spécification
| Type de produit | Methylcellulose Complete Media |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 100 ml |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?