Learn More
R&D Systems™ Human Methylcellulose Complete Media
Code produit 18471820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18471820 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18471820 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur HSC003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.55€
    477.75€ / 100mL
    Save 61.80€
    11% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For the differentiation and enumeration of human hematopoietic stem cells, optimized with cytokines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Methylcellulose Complete Media
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 100 ml
Contenu et stockage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.