Learn More
Human/Mouse STAT4 Antibody, R&D Systems™
Description
STAT4 Polyclonal specifically detects STAT4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| Antigène | STAT4 |
| Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:2000 dilution, Immunoprecipitation 3 ug/500 ug cell lysate |
| Alias de gène | signal transducer and activator of transcription 4, SLEB11 |
| Symboles de gène(s) | STAT4 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | aa 730 - 749 of murine STAT4 |
| Quantité | 200 μL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?