Learn More
Invitrogen™ Human MYLK (aa 1169-1313) Control Fragment Recombinant Protein
Description
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (92%), Rat (92%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-83203. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q15746 |
| Concentration | ≥5.0 mg/mL |
| À utiliser avec (application) | Neutralization, Control |
| Formule | PBS, 1M urea with no preservative; pH 7.4 |
| Identification génétique (Entrez) | 4638 |
| Nom | Human MYLK (aa 1169-1313) Control Fragment |
| Plage de pH | 7.4 |
| Méthode de purification | Purified |
| Quantité | 100 μl |
| Conditions de stockage | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.