Learn More
Human NCAM-1/CD56 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
Code produit 31800105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31800105 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31800105 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur FAB24083G100UG
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
NCAM-1/CD56 Monoclonal antibody specifically detects NCAM-1/CD56 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NCAM-1/CD56
Applications Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 1006435
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule Supplied 0.2mg/mL in 1X PBS with RDF1 and 0.09% Sodium Azide
Alias de gène CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, NCAM1, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NCAM-1/CD56, Leu20-Pro603 and Glu636-Asn741, Accession # NP_001070150
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4684
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits R&D Systems