Description
La lignée cellulaire PALB2 KO disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing. Contrôle de type sauvage gratuit disponible. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Política de privacidad.