Learn More
Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Code produit 32157402 Tous les produits Abcam Produits
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32157402 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2585641Kit
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Human PARP10 (ARTD10) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PARP10 (ARTD10) knockout A549