Learn More
Invitrogen™ Human PASD1 (aa 322-464) Control Fragment Recombinant Protein
Description
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (24%), Rat (24%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-52793 (PA5-52793. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Spécification
Spécification
| Accession Number | Q8IV76 |
| Concentration | ≥5.0 mg/mL |
| For Use With (Application) | Blocking Assay, Control |
| Formulation | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gene ID (Entrez) | 139135 |
| Name | Human PASD1 (aa 322-464) Control Fragment |
| Quantity | 100 μL |
| Regulatory Status | RUO |
| Gene Alias | Cancer/testis antigen 63; circadian clock protein PASD1; CT63; Gm1141; OXTES1; OX-TES-1; PAS domain containing 1; PAS domain-containing protein 1; PASD1; predicted gene 1141 |
| Common Name | PASD1 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.