Learn More
R&D Systems™ Human Phospho-p70 S6 Kinase (T389) DuoSet IC ELISA
Product Code. 30021314
Click to view available options
Quantity:
1 Kit (2 Plates)
1 Kit (5 Plates)
Unit Size:
1 set
Pack of 2
Pack of 5
Product Code. 30021314
Brand: R&D Systems™ DYC896B2
Human Phospho-p70 S6 Kinase (T389) DuoSet IC ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Phospho-p70 S6 Kinase (T389) DuoSet IC ELISA quantifies phosphorylated human p70 S6 Kinase/S6K.
1 Kit (for 5 Plates)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
For Use With (Application) ELISA
Gene ID (Entrez) 6198
Host Species Human
Quantity 1 Kit (2 Plates)
Storage Requirements Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Target p70 S6 Kinase/S6K
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt