Learn More
R&D Systems™ Human Phospho-PDGF R beta DuoSet IC ELISA
Click to view available options
Packaging Quantity:
15 Plates
2 Plates
5 Plates
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human Phospho-PDGF R beta DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human PDGF R beta.
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins |
| Quantity | 1 Kit |
| Species | Human |
| Conjugate | Biotin |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 5159 |
| Packaging Quantity | 2 Plates |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido